Få mere at vide
Isoeugenol, cis + trans, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoeugenol |
| Navn note | Cis + Trans |
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Tæthed | 1.08 |
| Kogepunkt | 266 °C til 268 °C |
| Flammepunkt | 134 °C (273 °F) |
| Brydningsindeks | 1.577 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1909602 |
| Merck Index | 14,5171 |
| Vis mere |