Få mere at vide
Isoeugenol, 98+%, blanding af cis/trans-isomerer
Artikelnummer. 10152920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10152920 500 g Glasflaske 500g
10284970 5 g Glasflaske 5g
10783681 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10152920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122575000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-54-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00009285
InChI nøgle BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Synonym isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
SMIL COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoeugenol
Navn note 99%
Smeltepunkt 19,0 °C til 23,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 266,0 °C til 268,0 °C
Flammepunkt 150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Brydningsindeks 1,5760 til 1,5780
Mængde 500 g
Beilstein 06,II,916
Merck Index 15, 5216
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og andre organiske opløsningsmidler
IUPAC navn 2-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]phenol
Viskositet 26,7 mPa (25 °C)
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoeugenol, mixture of cis/trans isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.