Få mere at vide
(Isocyanoimino)triphenylphosphoran, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15545886 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15545886 1 g 1g
15555886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15545886 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 452920010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73789-56-7 | C19H15N2P | 302.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73789-56-7
Molekylær formel C19H15N2P
Molekylvægt (g/mol) 302.32
MDL nummer MFCD09038528
InChI nøgle NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
PubChem CID 11266621
IUPAC navn isocyanoimino(triphenyl)-$1^{5}-phosphan
SMIL [C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 160°C to 161°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Mængde 1 g
Formel vægt 302.31
Procent renhed 90%
compliance-icons
Product Identifier
  • (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.