Få mere at vide
Isochroman, 99%
Artikelnummer. 10794543 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10794543 5 g Glasflaske 5g
10498270 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794543 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 493-05-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-05-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00006913
InChI nøgle HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
PubChem CID 96266
ChEBI CHEBI:33225
IUPAC navn 3,4-dihydro-lH-isochromen
SMIL C1CC2=CC=CC=C2CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isochroman
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 75°C (4.0 Mbar)
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5430 to 1.546
Mængde 5 g
Beilstein 17, 53
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske