Få mere at vide
Isocarbophos, TRC
Artikelnummer. 18023940
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18023940 25 mg
18060850 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI78930325MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24353-61-5
Molekylær formel C11 H16 N O4 P S
Molekylvægt (g/mol) 289.29
Synonym Salicylic acid, isopropyl ester, O-ester with O-methyl phosphoramidothioate (8CI), Phosphoramidothioic acid, O-methyl ester, O-ester with isopropyl salicylate (8CI), BAY 93820, Isocarbofos, Isocarbophos, Isopropyl O-(methoxyaminothiophosphoryl) salicylate, Optunal
IUPAC navn propan-2-yl 2-[amino(methoxy)phosphinothioyl]oxybenzoate
SMIL COP(=S)(N)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocarbofos
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16NO4PS/c1-8(2)15-11(13)9-6-4-5-7-10(9)16-17(12,18)14-3/h4-8H,1-3H3,(H2,12,18)
Formel vægt 289.0538