Få mere at vide
Isobutyrophenon, 97%
Beskrivelse
Isobutyrophenon anvendes som intern standard til bestemmelse af hydroxyzinhydrochlorid og benzylalkohol i injektionsopløsninger. Det bruges også til fremstilling af alfa-hydroxyisobutyrophenon. Isobutyrophenon anvendes som fotosensibiliserende mellemprodukt. Det kan reagere med bromeddikesyreethylester for at få 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valerianesyreethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isobutyrophenon anvendes som en intern standard til bestemmelse af hydroxyzinhydrochlorid og benzylalkohol i injektionsopløsninger. Det bruges også til fremstilling af alfa-hydroxyisobutyrophenon. Isobutyrophenon anvendes som fotosensibiliserende mellemprodukt. Det kan reagere med bromeddikesyreethylester for at få 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valerianesyreethylester.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyrophenone |
| Smeltepunkt | 1 °C |
| Tæthed | 0.988 |
| Kogepunkt | 217 °C |
| Flammepunkt | 84 °C (184 °F) |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 148.21 |
| Procent renhed | 97% |