Få mere at vide
Isobutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400498
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400498 25 g 25g
11410498 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24628.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-70-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Isobutyrophenon anvendes som intern standard til bestemmelse af hydroxyzinhydrochlorid og benzylalkohol i injektionsopløsninger. Det bruges også til fremstilling af alfa-hydroxyisobutyrophenon. Isobutyrophenon anvendes som fotosensibiliserende mellemprodukt. Det kan reagere med bromeddikesyreethylester for at få 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valerianesyreethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobutyrophenon anvendes som en intern standard til bestemmelse af hydroxyzinhydrochlorid og benzylalkohol i injektionsopløsninger. Det bruges også til fremstilling af alfa-hydroxyisobutyrophenon. Isobutyrophenon anvendes som fotosensibiliserende mellemprodukt. Det kan reagere med bromeddikesyreethylester for at få 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valerianesyreethylester.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-70-1
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00008917
InChI nøgle BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
IUPAC navn 2-methyl-1-phenylpropan-1-on
SMIL CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyrophenone
Smeltepunkt 1°C
Tæthed 0.988
Kogepunkt 217°C
Flammepunkt 84°C (184°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 148.21
Procent renhed 97%