Få mere at vide
Isobutyrophenone 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10071680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10071680 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10071680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157110250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 611-70-1
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00008917
InChI nøgle BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
IUPAC navn 2-methyl-1-phenylpropan-1-one
SMIL CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyrophenone
Navn note 97%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9880g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5COCH(CH3)2
Brydningsindeks 1.5162 to 1.5182 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Beilstein 07, 316
Formel vægt 148.2
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid