Få mere at vide
Isobutyraldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15858590
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
20 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15858590 20 kg
15838590 100 mL
15848590 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15858590 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8015569020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-84-2
Tekniske data
Smeltepunkt -65.9°C
Tæthed 0.79 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 63°C to 64.5°C/1013 mbar
Molekylær formel (CH3)2CHCHO
MDL nummer MFCD00006980
Mængde 20 kg
Synonym Isobutyraldehyde, Isobutyraldehyde
Molekylvægt (g/mol) 72.11