Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyraldehyde |
| Smeltepunkt | -65,0 °C |
| Tæthed | 0.7900g/mL |
| Kogepunkt | 63,0 °C |
| Flammepunkt | −24 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | (CH3)2CHCHO |
| Brydningsindeks | 1,3710 til 1,3740 |
| Vis mere |