Få mere at vide
Isobutyraldehyd, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420033
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420033 2500 mL 2500ml
11410033 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11420033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12106.0F
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Isobutyraldehyd anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyd og neopentylglycol. Det er aktivt involveret i Cannizaro-reaktionen. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, agrokemikalier, vitaminer, antioxidanter, gummiacceleratorer, tekstilhjælpestoffer, parfumeri og smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobutyraldehyd anvendes som mellemprodukt til fremstilling af isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyd og neopentylglycol. Det er aktivt involveret i Cannizaro-reaktionen. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, agrokemikalier, vitaminer, antioxidanter, gummiacceleratorer, tekstilhjælpestoffer, parfumeri og smagsstoffer.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-84-2
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00006980
InChI nøgle AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC navn 2-methylpropanal
SMIL CC(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyraldehyde
Smeltepunkt -65°C
Tæthed 0.794
Kogepunkt 63°C to 65°C
Flammepunkt −24°C (−11°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Pungent
Lineær formel (CH3)2CHCHO
Brydningsindeks 1.3723
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2045
Beilstein 605330
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,5154
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske