Få mere at vide
Isobutyraldehyd, 98%
Beskrivelse
Isobutyraldehyd anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyd og neopentylglycol. Det er aktivt involveret i Cannizaro-reaktionen. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, agrokemikalier, vitaminer, antioxidanter, gummiacceleratorer, tekstilhjælpestoffer, parfumeri og smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isobutyraldehyd anvendes som mellemprodukt til fremstilling af isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyd og neopentylglycol. Det er aktivt involveret i Cannizaro-reaktionen. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, agrokemikalier, vitaminer, antioxidanter, gummiacceleratorer, tekstilhjælpestoffer, parfumeri og smagsstoffer.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyraldehyde |
| Smeltepunkt | °C til 65 °C |
| Tæthed | 0.794 |
| Kogepunkt | 63 °C til 65 °C |
| Flammepunkt | -24 °C (-11 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | (CH3)2CHCHO |
| Brydningsindeks | 1.3723 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2045 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isobutyraldehyde
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyraldehyde