Få mere at vide
Isobutyl Paraben, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl Parahydroxybenzoate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 194.0943 |
| Procent renhed | >95% |