Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutanol |
| CAS | 78-83-1 |
| Flammepunkt | 28,00 °C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 4 L |
| Specifik vægtfylde | 1L = 0.80kg |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Fysisk form | Liquid |