Få mere at vide
Isobutyl 4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047094
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Artikelnummer. 11318536
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17587.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4247-02-3 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Isobutyl 4-hydroxybenzoat bruges som et antimikrobielt middel. Det bruges også som antiseptiske midler til kosmetiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isobutyl 4-hydroxybenzoat anvendes som et antimikrobielt middel. Det bruges også som antiseptiske midler til kosmetiske områder.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-4247
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00020167
InChI nøgle XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g
PubChem CID 20240
IUPAC navn 2-methylpropyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Mængde 5 g
Beilstein 2642305
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%