Få mere at vide
Isobutyl 4-hydroxybenzoat, 98 %
Artikelnummer. 11318536
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318536 5 g 5g
11328536 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17587.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4247-02-3 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Isobutyl 4-hydroxybenzoat anvendes som et antimikrobielt middel. Det bruges også som antiseptiske midler til kosmetiske områder.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-4247
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00020167
InChI nøgle XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g
PubChem CID 20240
IUPAC navn 2-methylpropyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Mængde 5 g
Beilstein 2642305
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%