Få mere at vide
Isobutanol, HPLC-grad, 99+%
Artikelnummer. 11398147
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398147 4 x 1 L 4 L
11388147 1 L 1 L
11308157 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022908.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 5ppm, H2O 0,05% | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,123 g/mol
Isobutanol er et reagens, der bruges i organiske reaktioner. Det anvendes til syntese af nye fluoreringsreagenser. Det bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi. Det bruges også i den lipase-katalyserede produktion af biodiesel som energikilde. Det fungerer som en katalysator for væskefase-esterificering af eddikesyre med ionbytterharpikser. Dehydrering af fermenteret isobutanol er nyttig til produktion af vedvarende kemikalier og brændstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004740
InChI nøgle ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanol
Smeltepunkt °C til 108 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.802
Kogepunkt 107 °C til 108 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Tændingspunkt 390 °C (734 °F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.396
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 1730878
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og diethylether. Delvist blandbar med vand.
Formel vægt 74.12
Damptryk 4-40 hPa (3-30 mm Hg) ved 20 °C
Grad HPLC
Fysisk form Væske