missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isoastragaloside IV, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491738
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491738 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491738 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN4214

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Isoastragaloside IV is a triterpene oligoglycoside isolated from Astragali Radix.

Isoastragaloside IV is a triterpene oligoglycoside isolated from Astragali Radix.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoastragaloside IV
CAS 136033-55-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H68O14
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (63.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)CO)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]7([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]8([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO8)O)O)CC7)C)([H])[C@@H](O)C3)C4
Molekylvægt (g/mol) 784.97
Formel vægt 784.97
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.