Få mere at vide
Isoamyl alcohol, Supelco™
Artikelnummer. 32237590
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
32237590 4 L
1 options
Artikelnummer. 32237590 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1009794000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For analysis EMSURE™ ACS, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoamyl alcohol
CAS 123-51-3
Smeltepunkt -117°C (lit.)
Tæthed 0.809 g/mL at 25°C (lit.)
Kogepunkt 130°C (lit.)
Flammepunkt 43.5°C (closed cup)
Molekylær formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Mængde 4 L
Synonym 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Grad Not Available