Få mere at vide
Isoamyl alkohol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493272 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493272 100 mL
11403282 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215507880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Bruges rutinemæssigt i molekylærbiologi. Isoamylalkohol MP Biomedicals er en af flere isomerer af amylalkohol. Det anvendes især som reagens i DNA-rensning, udvinding af ethidiumbromid fra DNA-opløsninger og forskellige andre diverse
Isoamialkohol anvendes rutinemæssigt i molekylærbiologi, især til oprensning af DNA. Isoamylalkohol anvendes også til ekstraktion af ethidiumbromid fra DNA-opløsninger og til radiomærkning af RNA-transkripter i kerner, der er isoleret fra væv.
  • Bredt anvendt sammen med phenol og kloroform (25:24:1—fenol:klorform:isoamylalkohol) til fjernelse af proteiner fra nukleinsyreopløsningerne ved ekstraktion
  • Isoamylalkohol tilsættes phenolopløsningen for at hjælpe med at hæmme RNase-aktiviteten og for at forhindre opløselighed i fenolfasen af lange RNA-molekyler med lange poly(A)-portioner
  • Det vil også hjælpe med at reducere skumdannelsen under udtrækningen
Isoamialkohol har forskellige forskellige anvendelser, herunder:
  • HPLC-analyse af forskellige lægemidler og metabolitter
  • Analyse af oxiderede og reducerede pyridinnukleotider og adenylater i organiske phenolekstrakter fra mitokondrier
  • Isolering af mRNA fra en termofil cyanobakterie
  • Opløsningsmiddel til fedt, harpikser og alkaloider
  • Fremstilling af isoamyl (amyl) forbindelser, isovalersyre, kviksølvfulminat, pyroxylin, kunstsilke, lakker og røgfri pulver
  • Til dehydrering af celloidinopløsninger
  • Til bestemmelse af fedt i mælk
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoamyl Alcohol
Smeltepunkt -117,2 °C (litteratur)
Tæthed 0,81 g/ml (vand=1) ved 25 °C (Lit.)
Kogepunkt 131 °C (litteratur)
Brydningsindeks n20/D 1.406 (bogstaveligt)
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether, benzen, kloroform, petroleumsether, iseddikesyre, olier.
Dampdensitet 3.04 (luft=1) (bogstaveligt)
Formel vægt 88.15
Damptryk 2,4 mmHg ved 20 °C, 2,37 mmHg ved 25 °C (Lit.)
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamyl Alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl Alcohol