Få mere at vide
Isoamyl alkohol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440475 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440475 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11440475 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219400590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.00 DKK
    846.28 DKK / 500ml
    Spare 42.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Isoamylalkohol er almindeligt anvendt i nukleinsyreoprensning og er anvendelig med chloroform og phenoler.
Tekniske data
CAS 123-51-3
Smeltepunkt -117,2 °C (litteratur)
Tæthed 0,809 g/ml ved 20 °C (Lit.)
Kogepunkt 131 °C (litteratur)
Molekylær formel C5H12O
Mængde 500 mL
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CCO
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
Dampdensitet 3.04 (luft = 1)(Bogstaveligt)
ChEBI CHEBI:15837
Formel vægt 88,15 g/mol
Damptryk 2,4 mm Hg ved 20 °C, 2,37 mm Hg ved 25 °C (Lit.)
Procent renhed ≥98%
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ISOAMYL ALCOHOL 500ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isoamyl alcohol