Få mere at vide
Isoamyl Alcohol (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10592595
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592595 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10592595 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1150500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
500mL; Glass Bottle
A mixture of Chloroform and Isoamyl Alcohol (24:1 v/v) is used to remove proteins during nucleic acid extraction procedures. It may also be used to extract Ethidium Bromide from nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoamyl Alcohol
Surhed 0.01% max.
CAS 123-51-3
Smeltepunkt -117°C
pH 6.5
Kogepunkt 130°C
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H12O
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Mængde 500 mL
Rester efter fordampning 0.003% max.
Merck Index 15, 5241
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CCO
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Formel vægt 88.15
Damptryk 4hPa at 20°C
Procent renhed ≥99%
Grad Molecular Biology
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.