Få mere at vide
Isoacetovanillone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetoisovanillone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 166.063 |