Få mere at vide
iso-propylether, BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548554 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548554 1 L Aluminiums flaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 15548554 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 924322
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale iso-Propyl Ether
Flammepunkt −28.00°C
Emballage Aluminiums flaske
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1L = 0.78kg
Formel vægt 102.18
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens