Få mere at vide
iso-Octane, Honeywell Burdick & Jackson™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | iso-Octane |
| Smeltepunkt | -107°C |
| CAS | 540-84-1 |
| Farve | Colorless |
| CAS Max % | 1 |
| Tæthed | 0.69 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 200 L |
| Flammepunkt | -12°C |
| Molekylær formel | C8H18 |
| Lineær formel | CH3(CH2)6CH3 |
| Vis mere |