Få mere at vide
Iso Letrozole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H |
| Formel vægt | 285.1014 |
| Procent renhed | >95% |