Få mere at vide
Iso-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10593474 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10593474 25 L Metal can 25 L
10428210 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593474 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/5100/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer 4740
Tekniske data
Smeltepunkt -108°C
Farve Colorless
Kogepunkt 108°C
Emballage Metal can
Mængde 25 L
Dampdensitet 2.6
Formel vægt 74.12g/mol
Damptryk 11.7mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.