Få mere at vide
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10786661 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10786661 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10680311 500 mL Amber glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786661 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6960/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylær formel C5H12O
MDL nummer 2934
Tekniske data
Smeltepunkt -117°C
pH 6.5
Kogepunkt 130°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 3.04
Formel vægt 88.15g/mol
Damptryk 4 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • iso-Amyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.