Få mere at vide
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, til bestemmelse af fedt i mælk, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 16283951 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16283951 1 L Ravfarvet glasflaske -
10409360 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
10152040 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16283951 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/7000/15
 Begrænset vare
På lager
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, til bestemmelse af fedt i mælk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer 2934
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)CCO
Tekniske data
Smeltepunkt -117 °C
pH 6.5
Kogepunkt 130 °C
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H12O
Mængde 1 L
Dampdensitet 3.04
Formel vægt 88,15 g/mol
Damptryk 4 hPa ved 20 °C
Fysisk form Væske