Få mere at vide
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, til bestemmelse af fedt i mælk, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10409360 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10409360 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
16283951 1 L Ravfarvet glasflaske -
10152040 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10409360 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/7000/08
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, til bestemmelse af fedt i mælk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 123-51-3
MDL nummer 2934
Especificaciones
Smeltepunkt -117°C
pH 6.5
Kogepunkt 130°C
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H12O
Mængde 500 mL
Dampdensitet 3.04
Formel vægt 88.15g/mol
Damptryk 4 hPa at 20°C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • iso-Amyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.