Få mere at vide
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, til bestemmelse af fedt i mælk, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, til bestemmelse af fedt i mælk
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -117 °C |
| pH | 6.5 |
| Kogepunkt | 130 °C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Molekylær formel | C5H12O |
| Mængde | 2.5 L |
| Dampdensitet | 3.04 |
| Formel vægt | 88,15 g/mol |
| Damptryk | 4 hPa ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Methyl-1-butanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.