Få mere at vide
ISCK03, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483368
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483368 10 mg
16479896 50 mg
16452736 25 mg
16426097 5 mg
16404616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101443
MedChemExpress ISCK03 is a specific SCF/c-Kit inhibitor.
ISCK03 is a specific SCF/c-Kit inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ISCK03
CAS 945526-43-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21N3O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.91 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=CC=C(N3C=CN=C3)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 355.45
Formel vægt 355.45
Procent renhed 99.27%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation