Få mere at vide
Isatin, 98%
Artikelnummer. 10143010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143010 100 g Glasflaske 100g
15770809 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151491000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-56-5
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00005718
InChI nøgle JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
IUPAC navn 1H-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isatin
Navn note 98%
Smeltepunkt 201°C to 204°C
Farve Orange
Flammepunkt 220°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 21, 432
Merck Index 15, 5148
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.9g/L. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,diethyl ether,benzene
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver