Få mere at vide
Isatin, 98%
Artikelnummer. 11494064
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494064 100 g 100g
11404074 500 g 500g
11414074 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12468.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Isatin er en endogen monoaminoxidationshæmmer (MAO) involveret i stress og angst. Derudover hæmmer isatin alkalisk phosphatase (ALP), nitrogenoxid (NO)-stimuleret opløselig guanylatcyclase og andre enzymer. Isatiner gennemgår en one-pot Wolff-Kishner-lignende reduktion med hydrazinhydrat, under overraskende milde forhold, for at give de tilsvarende oxindoler. Det bruges som kromatografisk sprayreagens til aminosyrepåvisning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isatin er en endogen monoaminoxideringshæmmer (MAO) involveret i stress og angst. Derudover hæmmer isatin alkalisk phosphatase (ALP), nitrogenoxid (NO)-stimuleret opløselig guanylatcyclase og andre enzymer. Isatiner gennemgår en one-pot Wolff-Kishner-lignende reduktion med hydrazinhydrat, under overraskende milde forhold, for at give de tilsvarende oxindoler. Det bruges som kromatografisk sprayreagens til aminosyrepåvisning.
Opløselighed Opløseligt i vand (1,9 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-56-5
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.133
MDL nummer MFCD00005718
InChI nøgle JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
IUPAC navn 1H-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isatin
Smeltepunkt ∼199°C to 200°C
pH 7
Flammepunkt 220°C (428°F)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 383659
Merck Index 14,5104
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.9g/L at 20°C).
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98%