Tekniske data
| Kogepunkt | 280.0°C to 285.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 37.0°C |
| Farve | Gul til Brun |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Iodometry) |
| Lineær formel | FeCl3·6H2O |
| Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
| Merck Index | 15,4046 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.