Få mere at vide
Jern(III) 1,1,1-trifluor 2,4-pentanedionat
Artikelnummer. 11323668
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323668 5 g 5g
11313668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039265.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 14526-22-8 | C15H12F9FeO6 | 515,09 g/mol
Det bruges som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14526-22-8
Molekylær formel C15H12F9FeO6
Molekylvægt (g/mol) 515.09
MDL nummer MFCD00017760
InChI nøgle PDLKINIVWBCDRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric iron 1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71299627
SMIL [Fe+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 110 °C til 112 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn jern(3+);(Z)-1,1,1-trifluor-4-oxopent-2-en-2-olat
Formel vægt 515.09
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.