Få mere at vide
Irsk Moss Carrageenan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421762 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11421762 1 kg
11401762 100 g
11411762 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421762 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210488691
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Irsk Moss Carragenan-opløsning bruges til at undertrykke immunresponsen in vivo og in vitro via mekanismer.
  • Carragenaner bruges til at undertrykke immunresponsen in vivo og in vitro via mekanismer, der menes at involvere selektiv cytopatisk effekt på makrofager.
  • Da ι-, κ-, og λ-carragenaner har varierende fald i sulfatering, kan de studeres relativt for forskelle i beskyttende, antivirale og immunosuppressive aktiviteter.
  • Carragenan kan anvendes i udviklingen af biomaterialer såsom knogletransplantationserstatninger, til at fange kar som bioperler og som indkapslingskøretøjer til lægemiddellevering.
  • Carrageenan kan bruges til at udvikle hydrogeler.
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-07-1
MDL nummer MFCD00081480
Synonym Carrageenan, Gelatin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irish Moss (Carrageenan)
Navn note Overvejende Kappa-Carrageenan med mindre mængde Lambda-Carrageenan.
Farve Tan
Mængde 1 kg
Fysisk form Pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.