Få mere at vide
Bolle Protection™ IRIDPSI polycarbonat sikkerhedsbriller, læseområde
Artikelnummer. 15276705 Shop alle Bollé Safety produkter
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Anti-fog, Scratch-resistant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15276705
Brand: Bolle Protection™ IRIDPSI2.5
Ultramodulære og uendeligt tilpasningsdygtige sikkerhedsbriller med dioptriske korrigerende linser. Bolle Protection™ IRIDPSI polycarbonat sikkerhedsbriller med læseområde kommer med anti-ridse/anti-dug linser.
  • Klar linse.
  • Læseområde.
  • Justerbar B-Flex formhukommelsesbro.
  • Drejelige stænger/vipende front.
  • Skridsikkert tipgreb.
  • Teknologi godkendt til kontinuerligt slid og certificeret med perfekt optisk kvalitet.
  • Anti-ridse belægning.
  • Anti-dug belægning.
  • 99,9% UVA/UVB beskyttelse.
  • Objektiv og rammebeskyttelse mod lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45m/s.
  • Objektiv- og stelbeskyttelse mod højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
  • Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
  • CE europæisk standardcertifikat tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE europæisk standardcertifikat tilgængelig.
Linsetype Læseområde: +2,5
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
UV beskyttelse Ja