Få mere at vide
IRAK inhibitor 4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16488307 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16488307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13278
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IRAK inhibitor 4
CAS 1012104-68-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H35F3N6O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (20.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1CCC(N2C3=C(C=C(C=C3)C(NCCC(C)C)=O)N=C2NC4=NNC5=C4C=C(C=C5)C6=CC=CC=C6OC(F)(F)F)CC1
Molekylvægt (g/mol) 620.66
Formel vægt 620.66
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation