Få mere at vide
IRAK inhibitor 3, MedChemExpress
Beskrivelse
IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IRAK inhibitor 3 |
| CAS | 1012343-93-9 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21N5O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 13 mg/mL (29.58 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(CNC2=NN3C(C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)=CN=C3C=C2)C=C1)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.49 |
| Formel vægt | 439.49 |
| Vis mere |