Få mere at vide
Ipriflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492489
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492489 1 g
16471298 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492489 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0094
MedChemExpress Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ipriflavone
CAS 35212-22-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H16O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC(C)C)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 280.32
Formel vægt 280.32
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease