Få mere at vide
Ipfencarbazone, MedChemExpress
Beskrivelse
Ipfencarbazone is a substance being developed for the control of weeds such as watergrass in rice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipfencarbazone |
| CAS | 212201-70-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14Cl2F2N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 130 mg/mL (304.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1C=NN(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1=O)N(C3=CC=C(F)C=C3F)C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.23 |
| Formel vægt | 427.23 |
| Vis mere |