Få mere at vide
Ioversol, TRC
Artikelnummer. 17934555
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934555 100 mg
30134248 1 g
30137087 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17934555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI737000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87771-40-2
Molekylær formel C18 H24 I3 N3 O9
Molekylvægt (g/mol) 807.11
Synonym 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(hydroxyacetyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2,4,6-triiodo- (9CI), N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 1-N,3-N-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)-(2-hydroxyethyl)amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Ioversol, MP 328, Optiray, Optiray 320, P 530, P 530 (contrast agent)
IUPAC navn 1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)-(2-hydroxyethyl)amino]-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid
SMIL OCCN(C(=O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ioversol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24I3N3O9/c19-13-11(17(32)22-3-8(29)5-26)14(20)16(24(1-2-25)10(31)7-28)15(21)12(13)18(33)23-4-9(30)6-27/h8-9,25-30H,1-7H2,(H,22,32)(H,23,33)
Formel vægt 806.8647