Få mere at vide
Iotalamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438658
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16438658 10 mg
16421098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438658 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1053
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iotalamic acid
CAS 2276-90-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H9I3N2O4
Mængde 10 mg
Synonym Iothalamic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (40.72 mM)
SMIL O=C(O)C1=C(I)C(C(NC)=O)=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Molekylvægt (g/mol) 613.91
Formel vægt 613.91
Procent renhed 99.28%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation