Få mere at vide
Iopromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iopromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24I3N3O8/c1-24(4-9(28)6-26)18(31)12-13(19)11(17(30)22-3-8(27)5-25)14(20)16(15(12)21)23-10(29)7-32-2/h8-9,25-28H,3-7H2,1-2H3,(H,22,30)(H,23,29) |
| Formel vægt | 790.8697 |
| Procent renhed | >95% |