Få mere at vide
Iopromide, MedChemExpress
Beskrivelse
Iopromide is a non-ionic, monomeric, iodine-based contrast medium for intravascular administration.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iopromide |
| CAS | 73334-07-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H24I3N3O8 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(I)C(NC(COC)=O)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)N(CC(O)CO)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 791.11 |
| Formel vægt | 791.11 |
| Vis mere |