Få mere at vide
β-Ionone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890511
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15890511 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15890511 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186190100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 79-77-6
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.95 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00001549
Mængde 100 mL
Synonym β-Ionone, β-Ionone
Molekylvægt (g/mol) 192.3