Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Ionone |
| Navn note | 96% |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9440g/mL |
| Kogepunkt | 237,0 °C til 239,0 °C |
| Flammepunkt | 122 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Vis mere |