Få mere at vide
beta-ionon, 96%, syntetisk
Artikelnummer. 10450341 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10450341 5 g Glasflaske 5g
10742771 100 g Glasflaske 100g
10319070 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10450341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.14 DKK
    155.65 DKK / 5g
    Spare 17.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14901-07-6 | C13H20O | 192,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14901-07-6
Molekylær formel C13H20O
Molekylvægt (g/mol) 192.30
MDL nummer MFCD00001549
InChI nøgle PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonym beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC navn (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Ionone
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9440g/mL
Kogepunkt 237.0°C to 239.0°C
Flammepunkt 122°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5190 to 1.5215
Mængde 5 g
Beilstein 07, 167
Merck Index 10, 4914
Specifik vægtfylde 0.944
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solutle in 2 to 3 parts of 70% alcohol, ether,, chloroform and benzene, miscible with absolute alcohol
Formel vægt 192.3
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske