Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ionomycin, 96 %
Beskrivelse
Ionomycin fri syre er et gavnligt værktøj i forskning til at hæve intracellulære calciumniveauer. Også dette antibiotikum kan bruges til at studere calciumtransporten over plasmamembranen. Det har vist sig at inducere central demyelinisering, hæmme binyrebovine TREK-1-kanaler og at regulere celledeling af modne humane B-celler. Det bruges til at studere virkningerne af calciumflux på endoplasmatisk reticulum (ER) stress, mitokondriel stress og iboende apoptosemekanismer. Det bruges også til at stimulere den intracellulære produktion af cytokinerne, interferon, perforin, IL-2 og IL-4, sædvanligvis i forbindelse med PMA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Mængde | 5 mg |
Oversigt | Farveløs |
Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
Til brug med (applikation) | Meget selektiv og potent calciumionofor |
Formel vægt | 709.02 |
Lugt | Alkohol-lignende |
Produkttype | Ionomycin |
Form | Opløsning i ethanol |
Beilstein | 3642126 |
InChI nøgle | PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N |
Vis mere |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
T29L065 | Analysecertifikat | 21/08/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
T29L068 | Analysecertifikat | 21/08/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
T29L070 | Analysecertifikat | 21/08/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
U13L026 | Analysecertifikat | 18/08/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
U13L019 | Analysecertifikat | 18/08/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
Sikkerhed og håndtering
- Ionomycin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol